Strontiumnitrat 98%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
438520010 438520050
ACRO438520010EA 81.3 CHF
ACRO438520010 ACRO438520050
Strontiumnitrat 98%, reinst
Strontium nitrate
Formel: Sr(NO₃)₂
MW: 211,63 g/mol
Siedepunkt: 645 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 570 °C
Dichte: 2,113 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011248
CAS-Nummer: 10042-76-9
UN: 1507
ADR: 5.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
pH 5 to 7 (5 % at 20°C)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm