Methyl-4-brom-3-methylbenzoat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
438190050
438190250
ACRO438190050EA
62.1
CHF
ACRO438190050
ACRO438190250
Methyl-4-brom-3-methylbenzoat 95%
Methyl-4-brom-3-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,07 g/mol Melting Pt: 41…42.5 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00673014 CAS-Nummer: 148547-19-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 44 °C |
GC | ≥94.0 % |