4-Brom-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
438040010 438040050
ACRO438040010EA 130 CHF
ACRO438040010 ACRO438040050
4-Brom-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₄H₂BrF₃N₂
MW: 214,97 g/mol
Melting Pt: 112…114 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04969230
CAS-Nummer: 19968-17-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %