2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-5-chloro-2-pyridinamine, 3-Bromo-5-chloro-2-pyridylamine, 3-Bromo-5-chloropyridin-2-amine
437910010
437910050
ACRO437910010EA
53
CHF
ACRO437910010
ACRO437910050
2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin 97%
2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin
Formel:
C₅H₄BrClN₂ Melting Pt: 82…85 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00955627 CAS-Nummer: 26163-03-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 83 to 87 °C |
GC | ≥96.0 % |