1-Benzyloxy-3-brombenzol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
437790100
437790500
ACRO437790100EA
61
CHF
ACRO437790100
ACRO437790500
1-Benzyloxy-3-brombenzol 96%
1-Benzyloxy-3-brombenzol
Formel:
C₁₃H₁₁BrO Melting Pt: 60…62 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00155065 CAS-Nummer: 53087-13-1 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 59 to 64 °C |
GC | ≥95.0 % |