3-Methoxyanthranilsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-m-anisic acid, 3-Methoxyanthranilic acid, o-Anisidine-6-carboxylic acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
437720010
437720050
437720250
ACRO437720010EA
39.2
CHF
ACRO437720010
ACRO437720050
ACRO437720250
3-Methoxyanthranilsäure 98%
3-Methoxyanthranilsäure
Formel:
C₈H₉NO₃ MW: 167,16 g/mol Melting Pt: 168…170.7 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075178 CAS-Nummer: 3177-80-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |