5,6-Diaminouracil sulphate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 5,6-Diamino-4-hydroxy-2(1H)-pyrimidinone sulphate, 5,6-Diamino-2,4-pyrimidinediol sulphate, 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine sulphate
437660100 437660500
ACRO437660100EA 133 CHF
ACRO437660100 ACRO437660500
5,6-Diaminouracil sulphate 95%
5,6-Diaminouracil sulphate
Formel: C₄H₆N₄O₂.H₂SO₄
MW: 240,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135845
CAS-Nummer: 42965-55-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 21.93 to 27.40 % (N)