(±)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-Aminopiperidine, 3-BOC protected
437510010
437510050
ACRO437510010EA
54.6
CHF
ACRO437510010
ACRO437510050
(±)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,28 g/mol Melting Pt: 104.6…112.6 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03839941 CAS-Nummer: 172603-05-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |