(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
(S)-1-Boc-3-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
437490010
437490050
ACRO437490010EA
181
CHF
ACRO437490010
ACRO437490050
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin 95%
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,28 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094718 CAS-Nummer: 625471-18-3 UN: 2735 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow Gum or semi-solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |
Specific optical rotation | +26.5° to +30.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF) |