6-Chloro-7-deazapurine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
437440010 437440050
ACRO437440010EA 112 CHF
ACRO437440010 ACRO437440050
6-Chloro-7-deazapurine 97%
6-Chloro-7-deazapurine
Formel: C₆H₄ClN₃
MW: 153,57 g/mol
Melting Pt: 180.9…182.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01686865
CAS-Nummer: 3680-69-1
UN: 2811
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %