3-Brom-5-fluorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
437420010 437420050
ACRO437420010EA 44.6 CHF
ACRO437420010 ACRO437420050
3-Brom-5-fluorpyridin 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
Siedepunkt: 78 °C (11Torr)
Melting Pt: 24…28 °C
Flash-Pt: 62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112555
CAS-Nummer: 407-20-5
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %