N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO437640050EA 132 CHF
ACRO437640050 ACRO437640010
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine
Formel: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Melting Pt: 88…92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062043
CAS-Nummer: 33125-05-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -142° to -146° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)