5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO437390050EA 621 CHF
ACRO437390050
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,034 g/mol
Melting Pt: 102…104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663521
CAS-Nummer: 103058-87-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %