2-Aminopyridine-4-methanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
437370010
437370050
ACRO437370010EA
84.2
CHF
ACRO437370010
ACRO437370050
2-Aminopyridine-4-methanol 97%
2-Aminopyridine-4-methanol
Formel:
C₆H₈N₂O Melting Pt: 75.5…84 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03791261 CAS-Nummer: 105250-17-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |