5-Phenyl-2-furaldehyde 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: DTXSID20377726, BMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N, 5-Phenylfuran-2-carbaldehyde, 5-Phenyl-furan-2-carbaldehyde
437310010 437310050
ACRO437310010EA 66.5 CHF
ACRO437310010 ACRO437310050
5-Phenyl-2-furaldehyde 96%
5-Phenyl-2-furaldehyde
Formel: C₁₁H₈O₂
MW: 172.183 g/mol
Siedepunkt: 104…108 °C (6 mmHg)
Melting Pt: 29…33 °C
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01910161
CAS-Nummer: 13803-39-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to green to brown Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %