1,1'-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO437292500EA 200 CHF
ACRO437292500
1,1'-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
1,1'-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formel: C₃₈H₆₀BF₄FeP₂Rh⁻
MW: 824,4 g/mol
Melting Pt: 235…238 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15144871
CAS-Nummer: 849773-97-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %