(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (S,S)-ip-FOXAP, (S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine, (S,S)-[2-(4'-Isopropyloxazolin-2'yl)ferrocenyl]diphenylphosphine
437281000 437282500
ACRO437281000EA 75.5 CHF
ACRO437281000 ACRO437282500
(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene 97%
(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene
Formel: C₂₈H₂₈FeNOP
Melting Pt: 162…165 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD15144869
CAS-Nummer: 163169-29-7
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %