Calciumcarbonat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
437190050 437190250
ACRO437190050EA 75.8 CHF
ACRO437190050 ACRO437190250
Calciumcarbonat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
Melting Pt: 825 °C (dec.)
Dichte: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Complexometric 39 to 42 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm