Siliciumdioxid 99.998% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Silicium(IV)oxid
ACRO437150200EA 132 CHF
ACRO437150200 ACRO437151000 ACRO437150050
Siliciumdioxid 99.998% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Siliciumdioxid
Formel: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Melting Pt: 1610 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 14808-60-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Assay 44.5 to 47.9 % (Si)
Total trace metal impurities ≤20 ppm