Eisen 99.99% Trace metals basis, granules
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
437110050 437110250
ACRO437110050EA 54.8 CHF
ACRO437110050 ACRO437110250
Eisen 99.99% Trace metals basis, granules
Iron
Formel: Fe
MW: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 1535 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
Merck Index: 13,05109
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Silver grey Granules
Particle size 0.5 to 1 mm
Total trace metal impurities ≤100 ppm