Tellur 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
437010250 437011000
ACRO437010250EA 95.8 CHF
ACRO437010250 ACRO437011000
Tellur 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Tellurium
Formel: Te
Siedepunkt: 990 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 450 °C
Dichte: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134062
CAS-Nummer: 13494-80-9
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm