Ammoniumnitrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Ammonsalpeter
ACRO436961000EA 369 CHF
ACRO436961000 ACRO436960250
Ammoniumnitrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ammoniumnitrat
Formel: NH₄NO₃
MW: 80,04 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 169 °C
Dichte: 1,72 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011425
CAS-Nummer: 6484-52-2
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm