Naproxen sodium 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
436710050
436710250
ACRO436710050EA
93.7
CHF
ACRO436710050
ACRO436710250
Naproxen sodium 98%
Naproxen sodium
Formel:
C₁₄H₁₃NaO₃ Melting Pt: 259…262 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00058507 CAS-Nummer: 26159-34-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | -14.7° to -17.0° (20°C, 589 nm) (c=5, 1N NaOH) |
Titration with HClO4 | 98.0 to 102.0 % |
Free acid | ≤1.0 % |