Sulfamethoxypyridazin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
436470050 436470250
ACRO436470050EA 45.4 CHF
ACRO436470050 ACRO436470250
Sulfamethoxypyridazin
Sulfamethoxypyridazin
Formel: C₁₁H₁₂N₄O₃S
Melting Pt: 182…183 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00057372
CAS-Nummer: 80-35-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥97.5 %