n-Hexadecan, wasserfrei 99%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Hexadecane, Cetane
436140010 436141000
436140010.EA 411 CHF
436140010. 436141000.
n-Hexadecan, wasserfrei 99%, AcroSeal®
n-Hexadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
MW: 226.45 g/mol
Siedepunkt: 287 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 18 °C
Dichte: 0.773 g/cm³
Flash-Pt: 135 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008998
CAS-Nummer: 544-76-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d3084bdd908b305ecf9b3c30e03cd98a407d94&vid=e5a15f4f6c36024a34521e08083957252ff78457&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA