Estradiol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
436320050 436320250
ACRO436320050EA 186 CHF
ACRO436320050 ACRO436320250
Estradiol 98%
Estradiol
Formel: C₁₈H₂₄O₂
Melting Pt: 176…180 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003693
CAS-Nummer: 50-28-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 179 °C
Water ≤3.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +76° to +83° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane)