3-Amino-5-brom-1H-indazol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-1H-indazol-3-amine
435760010
435760050
ACRO435760010EA
76.8
CHF
ACRO435760010
ACRO435760050
3-Amino-5-brom-1H-indazol 95%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₆BrN₃ Melting Pt: 237…238 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03426696 CAS-Nummer: 61272-71-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 174 to 178 °C |
HPLC | ≥94.0 % |