Tetrakis(decyl)ammoniumbromid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
435670100 435670500
ACRO435670100EA 233 CHF
ACRO435670100 ACRO435670500
Tetrakis(decyl)ammoniumbromid 98%
Tetrakis(decyl)ammoniumbromid
Formel: C₄₀H₈₄BrN
Melting Pt: 88 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043166
CAS-Nummer: 14937-42-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %