n-Nonan, wasserfrei 99%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
435631000.EA 157 CHF
435631000.
n-Nonan, wasserfrei 99%, AcroSeal®
n-Nonane
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₃
MW: 128,26 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –53 °C
Dichte: 0,718 g/cm³
Flash-Pt: 31 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009574
CAS-Nummer: 111-84-2
UN: 1920
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %