Pentylmagnesium bromide 2 M in Diethylether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
435551000 435558000
435551000.EA 121 CHF
435551000. 435558000.
Pentylmagnesium bromide 2 M in Diethylether, AcroSeal®
Pentylmagnesium bromide
Formel: C₅H₁₁BrMg
Dichte: 0,947 g/cm³
Flash-Pt: –40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000045
CAS-Nummer: 693-25-4
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown to black Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %