Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO435120010EA 326 CHF
ACRO435120010 ACRO435122500
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium 97%
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium
Formel: C₁₆H₄₂ClIrN₂P₂
MW: 552,141 g/mol
Melting Pt: 240,6…241.9 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07782018
CAS-Nummer: 791629-96-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 34.50 to 37.30 % (C)
Elemental Analysis 2.50 to 2.70 % (N)