1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,3-Dicyclohexyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium chloride, 1,3-Dicyclohexyl-1H-benzimidazol-3-ium chloride
435090010 435095000
ACRO435090010EA 144 CHF
ACRO435090010 ACRO435095000
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride 95%
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
Formel: C₁₉H₂₇ClN₂
MW: 318,89 g/mol
Melting Pt: 209.9…211.1 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08705248
CAS-Nummer: 1034449-15-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 8.25 to 9.31 % (N)