Trioctylsilan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
434900050 434900250
ACRO434900050EA 65 CHF
ACRO434900050 ACRO434900250
Trioctylsilan 95%
Trioctylsilan
Formel: C₂₄H₅₂Si
MW: 368.76 g/mol
Siedepunkt: 163…165 °C (.2 mmHg)
Dichte: 0.821 g/cm³
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053812
CAS-Nummer: 18765-09-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %