6-Hydroxypicolinsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
434820050 434820250
ACRO434820050EA 61.2 CHF
ACRO434820050 ACRO434820250
6-Hydroxypicolinsäure 95%
6-Hydroxypicolinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Melting Pt: 273…276 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192220
CAS-Nummer: 19621-92-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %