4-Brom-2-chlorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
434800050 434800250
ACRO434800050EA 105 CHF
ACRO434800050 ACRO434800250
4-Brom-2-chlorpyridin 97%
4-Bromo-2-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
Dichte: 1.734 g/cm³
Flash-Pt: 104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840756
CAS-Nummer: 73583-37-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to white to yellow to orange Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %