4-Brom-m-toluylsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromo-3-methylbenzoic acid, 2-Bromo-5-carboxytoluene, 4-Bromo-m-toluic acid
434780050
434780250
ACRO434780050EA
74.5
CHF
ACRO434780050
ACRO434780250
4-Brom-m-toluylsäure 97%
4-Brom-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,05 g/mol Melting Pt: 215.5…216.4 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039526 CAS-Nummer: 7697-28-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 213 to 217 °C |
HPLC | ≥96.0 % |