tert-Butyl-N-allylcarbamate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: N-Boc-allylamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)allylamine, N-Allylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl allylcarbamate
434770100 434770500
ACRO434770100EA 69.6 CHF
ACRO434770100 ACRO434770500
tert-Butyl-N-allylcarbamate 98%
tert-Butyl-N-allylcarbamate
Formel: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Siedepunkt: 48…50 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 34.9…38.3 °C
Flash-Pt: 79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191870
CAS-Nummer: 78888-18-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 40 °C
GC ≥97.5 %