(2-Chlorphenyl)acetylen 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Chloro-2-ethynylbenzene
434750010
434750050
ACRO434750010EA
83.8
CHF
ACRO434750010
ACRO434750050
(2-Chlorphenyl)acetylen 98%
(2-Chlorphenyl)acetylen
Formel:
C₈H₅Cl MW: 136,58 g/mol Siedepunkt: 82 °C (16hPa) Flash-Pt: 67 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00269951 CAS-Nummer: 873-31-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | 97.5 % |
Titration with HClO4 | 97.5 % (On dry substance) |