Kämpferol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO434731000EA 345 CHF
ACRO434731000
Kämpferol 97%
Kämpferol
Formel: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286,24 g/mol
Melting Pt: 282…286 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00016938
CAS-Nummer: 520-18-3
UN: 2811
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %