Cysteamin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Aminoethanethiol
434710050
434710250
ACRO434710050EA
89.4
CHF
ACRO434710050
ACRO434710250
Cysteamin 95%
Cysteamin
Formel:
C₂H₇NS MW: 77,15 g/mol Melting Pt: 95 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008196 CAS-Nummer: 60-23-1 UN: 3335 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 94 to 99 °C |
Titration Iodimetric | ≥94 % |