1-Hexylmagnesiumchlorid 2 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Hexylmagnesium chloride
434681000 434688000
434681000.EA 83.2 CHF
434681000. 434688000.
1-Hexylmagnesiumchlorid 2 M in THF, AcroSeal®
1-Hexylmagnesiumchlorid
Formel: C₆H₁₃ClMg
MW: 144.93 g/mol
Siedepunkt: 65…68 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.965 g/cm³
Flash-Pt: –25 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798087
CAS-Nummer: 44767-62-6
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey-brown to dark brown Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M
Melting point 125 to 129 °C
HPLC ≥97.5 %