2-Brom-3,3,3-trifluorpropen 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
434460010
434460050
ACRO434460010EA
31.7
CHF
ACRO434460010
ACRO434460050
2-Brom-3,3,3-trifluorpropen 97%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
Formel:
C₃H₂BrF₃ MW: 174,95 g/mol Siedepunkt: 34 °C (760 mmHg) Dichte: 1.65 g/cm³ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00077469 CAS-Nummer: 1514-82-5 ADR: 3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3520 to 1.3570 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |