5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
434320010 434320050
ACRO434320010EA 172 CHF
ACRO434320010 ACRO434320050
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
5-Amino-2-chloropyrimidine
Formel: C₄H₄ClN₃
MW: 129,5477 g/mol
Melting Pt: 160 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06412560
CAS-Nummer: 56621-90-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation +27° to +29° (20°C, 589 nm) (C=4, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %