Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO434290050EA 506 CHF
ACRO434290050 ACRO434290010
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate 95%
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate
Formel: C₇H₁₀O₃S
MW: 174,214 g/mol
Siedepunkt: 134 °C (10Torr)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00203485
CAS-Nummer: 4160-61-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %