4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: tert-Butyl (4-hydroxybutyl)carbamate, N-Boc-4-aminobutanol, 4-(Boc-amino)-1-butanol, N-(4-Hydroxybutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(4-Hydroxybutyl)carbamate
434210010 434210050
ACRO434210010EA 81.3 CHF
ACRO434210010 ACRO434210050
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol 98%
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol
Formel: C₉H₁₉NO₃
MW: 189.26 g/mol
Melting Pt: 37…40 °C
Dichte: 1.02 g/cm³
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01861334
CAS-Nummer: 75178-87-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %