Trifluoressigsäure 99+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: TFA
ACRO434161000EA 184 CHF
ACRO434161000
Trifluoressigsäure 99+% für die Spektroskopie
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 1,535 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
UN: 2699
ADR: 8,I
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
UV at 320 nm A: ≤0.03
UV at 300 nm A: ≤0.03
UV at 290 nm A: ≤0.04
UV at 280 nm A: ≤0.05
UV at 270 nm A: ≤0.10
UV at 260 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titration with NaOH ≥99.0 %