(S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO434102500EA 110 CHF
ACRO434102500
(S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine 97%
(S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine
Formel: C₁₇H₂₀NP
MW: 269,328 g/mol
Dichte: 1,04 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16621443
CAS-Nummer: 60261-46-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to tan Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %