4-Nitrophenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Nitrobenzeneboronic acid, (4-Nitrophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-nitrophenyl)borane, (4-Nitrophenyl)metaboric acid
433890010 433890050
ACRO433890010EA 73.1 CHF
ACRO433890010 ACRO433890050
4-Nitrophenylboronsäure 97%
4-Nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₆BNO₄
MW: 166,93 g/mol
Melting Pt: 270…271 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00161360
CAS-Nummer: 24067-17-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %