N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED) 99.5%, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
433831000.EA
98.1
CHF
433831000.
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED) 99.5%, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Formel:
C₆H₁₆N₂ MW: 116,21 g/mol Siedepunkt: 120…122 °C (760 mmHg) Melting Pt: –55 °C Dichte: 0,77 g/cm³ Flash-Pt: 17 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008335 CAS-Nummer: 110-18-9 UN: 2372 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤20 APHA |