3-Cyanphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
433790010 433790050
ACRO433790010EA 89.4 CHF
ACRO433790010 ACRO433790050
3-Cyanphenylboronsäurepinakolester 97%
3-Cyanphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BNO₂
MW: 229,09 g/mol
Melting Pt: 80…81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03789262
CAS-Nummer: 214360-46-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥96.0 %